Tisk…
1-Pentyl-4-iodobenzene ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
H27356.09 H27356.03
H27356.09EA 5080 CZK
H27356.09 H27356.03
1-Pentyl-4-iodobenzene ≥98%
1-Pentyl-4-iodobenzene
Purity: 98% CAS No.: 85017-60-3 Molecular Formula: C11H15I Formula Weight: 274.14 Flash Point: 110°(230°F) Boiling Point: 88°/1mm MDL No.: MFCD00079767
Vzorec: C₁₁H₁₅I
Bod varu: 88 °C (1 mmHg)
Hustota: 1,38
Bod vzplanutí: >110 °C (230 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00079767
CAS číslo: 85017-60-3