Tisk…
2-Amino-5-bromopyrimidine 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: 5-Bromopyrimidin-2-ylamine, 5-Bromopyrimidin-2-amine
H27291.03 H27291.06
H27291.03EA 721 CZK
H27291.03 H27291.06
2-Amino-5-bromopyrimidine 97%
2-Amino-5-bromopyrimidine
Purity: 97% CAS No.: 7752-82-1 Molecular Formula: C4H4BrN3 Formula Weight: 174.00 Melting Point: 232-234° MDL No.: MFCD00012341
Vzorec: C₄H₄BrN₃
Bod tání: 232…234 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00012341
CAS číslo: 7752-82-1