2,6-Diisopropyl-N,N-dimethylaniline 96%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
H27275.06
H27275.03
H27275.06EA
4470
CZK
H27275.06
H27275.03
2,6-Diisopropyl-N,N-dimethylaniline 96%
2,6-Diisopropyl-N,N-dimethylaniline
Purity: 96%
CAS No.: 2909-77-5
Molecular Formula: C14H23N
Formula Weight: 205.34
Flash Point:
Vzorec:
C₁₄H₂₃N Bod varu: 86 °C (2,5 mmHg) Hustota: 0,873 Bod vzplanutí: >110 °C (230 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00144978 CAS číslo: 2909-77-5 UN: 2810 ADR: 6.1,III |