Tisk…
1-Hexyl-3-methylimidazolium hexafluorophosphate ≥99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
H27272.06 H27272.18
H27272.06EA 4470 CZK
H27272.06 H27272.18
1-Hexyl-3-methylimidazolium hexafluorophosphate ≥99%
1-Hexyl-3-methylimidazolium hexafluorophosphate
Purity: 99% CAS No.: 304680-35-1 Molecular Formula: C10H19F6N2P Formula Weight: 312.24 Refractive Index: 1.419
Vzorec: C₁₀H₁₉F₆N₂P
Hustota: 1,28 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03093296
CAS číslo: 304680-35-1