Tisk…
1-Butyl-3-methylimidazolium bromide ≥99%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: 3-Butyl-1-methyl-1H-imidazol-3-ium bromide
H27201.18 H27201.06
H27201.18EA 4050 CZK
H27201.18 H27201.06
1-Butyl-3-methylimidazolium bromide ≥99%
1-Butyl-3-methylimidazolium bromide
Purity: 99% CAS No.: 85100-77-2 Molecular Formula: C8H15BrN2 Formula Weight: 219.12 Melting Point: 65-75° MDL No.: MFCD03427611
Vzorec: C₈H₁₅BrN₂
MW: 219,12 g/mol
Bod tání: 65…75 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03427611
CAS číslo: 85100-77-2