Tisk…
2-Bromoisonicotinonitrile ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
H27191.03 H27191.06
H27191.03EA 3210 CZK
H27191.03 H27191.06
2-Bromoisonicotinonitrile ≥97%
2-Bromoisonicotinonitrile
Purity: 97% CAS No.: 10386-27-3 Molecular Formula: C6H3BrN2 Formula Weight: 183.01 Odour: Odourless Melting Point: 70-74° MDL No.: MFCD07367879
Vzorec: C₆H₃BrN₂
MW: 183.01
Bod tání: 70…74 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07367879
CAS číslo: 10386-27-3
UN: 2811
ADR: 6.1 III