Tisk…
2,4-Dimethoxybenzylamine 98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 1-(2,4-Dimethoxyphenyl)methanamine, (2,4-Dimethoxyphenyl)methanamine
H27140.14 H27140.06
H27140.14EA 5670 CZK
H27140.14 H27140.06
2,4-Dimethoxybenzylamine 98%
2,4-Dimethoxybenzylamine
Purity: 98% CAS No.: 20781-20-8 Molecular Formula: C9H13NO2 Formula Weight: 167.21 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5490 Boiling Point: 140°/1mm UN No.: 2735 MDL No.: MFCD00052393
Vzorec: C₉H₁₃NO₂
MW: 167,21 g/mol
Bod varu: 140 °C (1 mmHg)
Hustota: 1,113
Bod vzplanutí: >110 °C (230 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00052393
CAS číslo: 20781-20-8
UN: 2735
ADR: 8,III