2,6-Dimethoxyaniline ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
H27139.03
H27139.06
H27139.03EA
3170
CZK
H27139.03
H27139.06
2,6-Dimethoxyaniline ≥97%
2,6-Dimethoxyaniline
Purity: 97%
CAS No.: 2734-70-5
Molecular Formula: C8H11NO2
Formula Weight: 153.18
Odour: Characteristic
Melting Point: 76-78°
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD00053934
Vzorec:
C₈H₁₁NO₂ Bod tání: 76…78 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00053934 CAS číslo: 2734-70-5 UN: 2811 ADR: 6.1,III |