3-Iodopyridine-2-carbonitrile 95%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
H26963.MD
H26963.03
H26963.MDEA
2840
CZK
H26963.MD
H26963.03
3-Iodopyridine-2-carbonitrile 95%
3-Iodopyridine-2-carbonitrile
Purity: 95%
CAS No.: 827616-52-4
Molecular Formula: C6H3IN2
Formula Weight: 230.01
Melting Point: 98-100°
UN No.: 3439
MDL No.: MFCD09037451
Vzorec:
C₆H₃IN₂ Bod tání: 98…100 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD09037451 CAS číslo: 827616-52-4 UN: 3439 ADR: 6.1,III |