Tisk…
3-Fenyl-1-methylpiperazin ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
H26924.03 H26924.06 H26924.14
H26924.03EA 879 CZK
H26924.03 H26924.06 H26924.14
3-Fenyl-1-methylpiperazin ≥97%
3-Fenyl-1-methylpiperazin
Purity: 97% CAS No.: 5271-27-2 Molecular Formula: C11H16N2 Formula Weight: 176.26 Melting Point: 56-60° Boiling Point: 85°/0.5mm UN No.: 2811 MDL No.: MFCD03411603
Vzorec: C₁₁H₁₆N₂
Bod varu: 85 °C (0,5 mmHg)
Bod tání: 56…60 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03411603
CAS číslo: 5271-27-2
EINECS: 432-360-3
UN: 2811
ADR: 6.1,III