2,5-Dibromothiazole ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
H26909.06
H26909.14
H26909.06EA
4260
CZK
H26909.06
H26909.14
2,5-Dibromothiazole ≥97%
2,5-Dibromothiazole
Purity: 97%
CAS No.: 4175-78-4
Molecular Formula: C3HBr2NS
Formula Weight: 242.92
Melting Point: 47-49°
MDL No.: MFCD00016891
Vzorec:
C₃HBr₂NS Bod tání: 47…49 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00016891 CAS číslo: 4175-78-4 |