Tisk…
4-Heptylaniline ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
H26793.06 H26793.14
H26793.06EA 2010 CZK
H26793.06 H26793.14
4-Heptylaniline ≥98%
4-Heptylaniline
Purity: 98% CAS No.: 37529-27-4 Molecular Formula: C13H21N Formula Weight: 191.31 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5200 Boiling Point: 159°/18mm MDL No.: MFCD00007928
Vzorec: C₁₃H₂₁N
MW: 191,32 g/mol
Bod varu: 159 °C (18 mmHg)
Hustota: 0,91
Bod vzplanutí: >110 °C (230 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007928
CAS číslo: 37529-27-4