4-Pentylaniline ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
H26569.06
H26569.14
H26569.06EA
2070
CZK
H26569.06
H26569.14
4-Pentylaniline ≥98%
4-Pentylaniline
Purity: 98%
CAS No.: 33228-44-3
Molecular Formula: C11H17N
Formula Weight: 163.26
Flash Point:
Vzorec:
C₁₁H₁₇N Bod varu: 130 °C Hustota: 0,919 Bod vzplanutí: >110 °C (230 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00007926 CAS číslo: 33228-44-3 EINECS: 251-409-8 |