2-Bromobenzyl mercaptan ≥99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
H26247.MD
H26247.03
H26247.06
H26247.MDEA
543
CZK
H26247.MD
H26247.03
H26247.06
2-Bromobenzyl mercaptan ≥99%
2-Bromobenzyl mercaptan
Purity: 99%
CAS No.: 143888-85-1
Molecular Formula: C7H7BrS
Formula Weight: 203.10
Flash Point:
Vzorec:
C₇H₇BrS Bod varu: 256…257 °C Hustota: 1,527 Bod vzplanutí: >110 °C (230 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD04038925 CAS číslo: 143888-85-1 UN: 2810 ADR: 6.1,III |