2-Amino-5-phenylpyridine 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
H26002.MD
H26002.03
H26002.MDEA
1760
CZK
H26002.MD
H26002.03
2-Amino-5-phenylpyridine 97%
2-Amino-5-phenylpyridine
Purity: 97%
CAS No.: 33421-40-8
Molecular Formula: C11H10N2
Formula Weight: 170.21
Melting Point: 133-137°
MDL No.: MFCD01692452
Vzorec:
C₁₁H₁₀N₂ Bod tání: 133…137 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD01692452 CAS číslo: 33421-40-8 |