2,4-Dimethoxypyrimidine ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Varování
|
H25799.06
H25799.03
H25799.06EA
2920
CZK
H25799.06
H25799.03
2,4-Dimethoxypyrimidine ≥98%
2,4-Dimethoxypyrimidine
Purity: 98+%
CAS No.: 3551-55-1
Molecular Formula: C6H8N2O2
Formula Weight: 140.14
Flash Point: 93°(199°F)
Refractive Index: 1.502
Melting Point: 17°
Boiling Point: 204-205°
MDL No.: MFCD00056028
Vzorec:
C₆H₈N₂O₂ MW: 140,14 g/mol Bod varu: 204…205 °C Bod tání: 17 °C Hustota: 1,1501 Bod vzplanutí: 93 °C (199 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00056028 CAS číslo: 3551-55-1 |