Tisk…
(1-Butyl)triphenylphosphonium chloride
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Butyltriphenylphosphonium chloride
H25796.14 H25796.22
H25796.14EA 2030 CZK
H25796.14 H25796.22
(1-Butyl)triphenylphosphonium chloride
(1-Butyl)triphenylphosphonium chloride
CAS No.: 13371-17-0 Molecular Formula: C22H24ClP Formula Weight: 354.86 Melting Point: 225-228° UN No.: 3464 MDL No.: MFCD00040546
Vzorec: H₃C(CH₂)₃P(C₆H₅)₃Cl
Bod tání: 225…228 °C
Bod vzplanutí: >270 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00040546
CAS číslo: 13371-17-0
EINECS: 236-443-3
UN: 3464
ADR: 6.1,III