2-Bromo-6-(trifluoromethyl)pyridine ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
H25749.03
H25749.06
H25749.03EA
4020
CZK
H25749.03
H25749.06
2-Bromo-6-(trifluoromethyl)pyridine ≥97%
Purity: 97%
CAS No.: 189278-27-1
Molecular Formula: C6H3BrF3N
Formula Weight: 226.00
Melting Point: 48-51°
Boiling Point: 78-79°/14mm
MDL No.: MFCD00153087
Vzorec:
C₆H₃BrF₃N Bod varu: 78…79 °C (14 mmHg) Bod tání: 48…51 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00153087 CAS číslo: 189278-27-1 |