2-Bromo-4-(trifluoromethyl)pyridine ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
H25748.03
H25748.06
H25748.03EA
3810
CZK
H25748.03
H25748.06
2-Bromo-4-(trifluoromethyl)pyridine ≥97%
2-Bromo-4-(trifluoromethyl)pyridine
Purity: 97%
CAS No.: 175205-81-9
Molecular Formula: C6H3BrF3N
Formula Weight: 226.00
Flash Point: 73°(164°F)
Refractive Index: 1.4780
Boiling Point: 84-85°/14mm
MDL No.: MFCD00153085
Vzorec:
C₆H₃BrF₃N Bod varu: 84…85 °C (14 mmHg) Hustota: 1,83 Bod vzplanutí: 73 °C (164 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00153085 CAS číslo: 175205-81-9 |