1-Aminopyridinium iodide 97%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
1-Aminopyridinium Iodide, 1-Aminopyridine hydroiodide, 1-Aminopyridine HI
B25703.06
B25703.14
B25703.06EA
1700
CZK
B25703.06
B25703.14
1-Aminopyridinium iodide 97%
1-Aminopyridinium iodide
Purity: 97%
CAS No.: 6295-87-0
Molecular Formula: C5H7IN2
Formula Weight: 222.03
Melting Point: ca 160° dec.
Beilstein Reference: 3713241
Vzorec:
C₅H₇IN₂ MW: 222,03 g/mol Bod tání: ∼ 160 °C (rozkl.) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00051893 CAS číslo: 6295-87-0 EINECS: 228-566-6 |