Tisk…
5-Bromo-o-anisidine ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
B25693.06 B25693.14
B25693.06EA 3240 CZK
B25693.06 B25693.14
5-Bromo-o-anisidine ≥97%
5-Bromo-o-anisidine
Purity: 97% CAS No.: 6358-77-6 Molecular Formula: C7H8BrNO Formula Weight: 202.05 Melting Point: 94-96° UN No.: 2811 MDL No.: MFCD04037882
Vzorec: C₇H₈BrNO
Bod tání: 94…96 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04037882
CAS číslo: 6358-77-6
UN: 2811
ADR: 6.1,III