4-Bromo-m-anisidine ≥97%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Nebezpečí
|
B25541.06
B25541.14
B25541.06EA
4090
CZK
B25541.06
B25541.14
4-Bromo-m-anisidine ≥97%
4-Bromo-m-anisidine
Purity: 97+%
CAS No.: 19056-40-7
Molecular Formula: C7H8BrNO
Formula Weight: 202.05
Melting Point: 96-100°
Beilstein Reference: 2690835
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD05664063
Vzorec:
C₇H₈BrNO MW: 202,05 g/mol Bod tání: 96…100 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD05664063 CAS číslo: 19056-40-7 UN: 2811 ADR: 6.1,III |