Indole-5-carbaldehyd ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
Indole-5-carboxaldehyde, 1H-Indole-5-carboxaldehyde
B25517.03
B25517.06
B25517.03EA
1230
CZK
B25517.03
B25517.06
Indole-5-carbaldehyd ≥98%
Indole-5-carbaldehyd
Purity: 98%
CAS No.: 1196-69-6
Molecular Formula: C9H7NO
Formula Weight: 145.16
Melting Point: 96-100°
MDL No.: MFCD02093664
Vzorec:
C₉H₇NO MW: 145.16 Bod tání: 96…100 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD02093664 CAS číslo: 1196-69-6 |