3,5-Dibromobenzaldehyde ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
B25495.06
B25495.14
B25495.06EA
3300
CZK
B25495.06
B25495.14
3,5-Dibromobenzaldehyde ≥98%
3,5-Dibromobenzaldehyde
Purity: 98%
CAS No.: 56990-02-4
Molecular Formula: C7H4Br2O
Formula Weight: 263.93
Melting Point: 89-93°
Beilstein Reference: 2573432
Vzorec:
C₇H₄Br₂O Bod tání: 89…93 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00156887 CAS číslo: 56990-02-4 |