1-Methylbenzimidazole ≥99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
B25472.06
B25472.14
B25472.06EA
2410
CZK
B25472.06
B25472.14
1-Methylbenzimidazole ≥99%
1-Methylbenzimidazole
Purity: 99%
CAS No.: 1632-83-3
Molecular Formula: C8H8N2
Formula Weight: 132.17
Melting Point: 59-62°
Boiling Point: 154°/12mm
MDL No.: MFCD00192275
Vzorec:
C₈H₈N₂ Bod varu: 154 °C (12 mmHg) Bod tání: 59…62 °C Hustota: 1,11 g/cm³ (25 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00192275 CAS číslo: 1632-83-3 |