4-Iodopyridine 96%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Varování
|
B25459.03
B25459.06
B25459.03EA
1600
CZK
B25459.03
B25459.06
4-Iodopyridine 96%
4-Iodopyridine
Purity: 96%
CAS No.: 15854-87-2
Molecular Formula: C5H4IN
Formula Weight: 205.00
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Melting Point: 96-99°
Beilstein Reference: 1594
MDL No.: MFCD02093937
Vzorec:
C₅H₄IN MW: 205 g/mol Bod tání: 96…99 °C Storage Temperature: Freezer |
MDL Number:
MFCD02093937 CAS číslo: 15854-87-2 |