Tisk…
1-Bromo-5-chloro-2-iodobenzene ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
B25409.14 B25409.06
B25409.14EA 5560 CZK
B25409.14 B25409.06
1-Bromo-5-chloro-2-iodobenzene ≥98%
1-Bromo-5-chloro-2-iodobenzene
Purity: 98% CAS No.: 31928-44-6 Molecular Formula: C6H3BrClI Formula Weight: 317.36 MDL No.: MFCD00672944
Vzorec: C₆H₃BrClI
MW: 190.45
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00672944
CAS číslo: 31928-44-6