α-Bromo-3-nitro-p-toluic acid ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
4-(Bromomethyl)-3-nitrobenzoic acid
B25255.03
B25255.06
B25255.14
B25255.03EA
1140
CZK
B25255.03
B25255.06
B25255.14
α-Bromo-3-nitro-p-toluic acid ≥97%
α-Bromo-3-nitro-p-toluic acid
Purity: 97%
CAS No.: 55715-03-2
Molecular Formula: C8H6BrNO4
Formula Weight: 260.05
Melting Point: 128-133°
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD00216575
Vzorec:
C₈H₆BrNO₄ MW: 260.04 Bod tání: 128…133 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00216575 CAS číslo: 55715-03-2 UN: 3261 ADR: 8 III |