5-Benzyloxyindole ≥94% may contain up to ca 7% toluene
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
B25143.03
B25143.06
B25143.14
B25143.03EA
1090
CZK
B25143.03
B25143.06
B25143.14
5-Benzyloxyindole ≥94% may contain up to ca 7% toluene
5-Benzyloxyindole
Purity: 94%
CAS No.: 1215-59-4
Molecular Formula: C15H13NO
Formula Weight: 223.28
Melting Point: 96-101°
Beilstein Reference: 173532
Vzorec:
C₁₅H₁₃NO Bod varu: 165 °C (0,1 mmHg) Bod tání: 96…101 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00005676 CAS číslo: 1215-59-4 EINECS: 214-930-1 |