Trimethylsulphonium bromide ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
Trimethylsulphoniumbromide
B25098.14
B25098.22
B25098.36
B25098.14EA
2090
CZK
B25098.14
B25098.22
B25098.36
Trimethylsulphonium bromide ≥98%
Trimethylsulphonium bromide
Purity: 98%
CAS No.: 3084-53-5
Molecular Formula: (CH3)3SBr
Formula Weight: 157.07
Melting Point: 203° subl.
MDL No.: MFCD00051367
Vzorec:
C₃H₉BrS Bod tání: 203 °C (subl.) Hustota: 1,67 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00051367 CAS číslo: 3084-53-5 |