2-Bromo-5-fluorobenzaldehyde ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Varování
|
B25071.06
B25071.14
B25071.06EA
2070
CZK
B25071.06
B25071.14
2-Bromo-5-fluorobenzaldehyde ≥98%
2-Bromo-5-fluorobenzaldehyde
Purity: 98%
CAS No.: 94569-84-3
Molecular Formula: C7H4BrFO
Formula Weight: 203.01
Flash Point: 87°(190°F)
Melting Point: 51-56°
MDL No.: MFCD00142872
Vzorec:
C₇H₄BrFO MW: 203,01 g/mol Bod tání: 51…56 °C Bod vzplanutí: 87 °C (190 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00142872 CAS číslo: 94569-84-3 |