Tisk…
3,4-Dimethoxybenzylamine 97%
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Veratrylamine
B25033.06 B25033.14 B25033.22
B25033.06EA 2040 CZK
B25033.06 B25033.14 B25033.22
3,4-Dimethoxybenzylamine 97%
3,4-Dimethoxybenzylamine
Purity: 97% CAS No.: 5763-61-1 Molecular Formula: C9H13NO2 Formula Weight: 167.21 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5560 Boiling Point: 281-284° Beilstein Reference: 511575 UN No.: 2735 MDL No.: MFCD00008116
Vzorec: C₉H₁₃NO₂
MW: 167,21 g/mol
Bod varu: 281…284 °C
Hustota: 1,109
Bod vzplanutí: >110 °C (230 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008116
CAS číslo: 5763-61-1
EINECS: 227-287-7
UN: 2735
ADR: 8,III