5-Amino-4,6-dichloropyrimidine ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
B24985.06
B24985.14
B24985.06EA
5260
CZK
B24985.06
B24985.14
5-Amino-4,6-dichloropyrimidine ≥98%
5-Amino-4,6-dichloropyrimidine
Purity: 98+%
CAS No.: 5413-85-4
Molecular Formula: C4H3Cl2N3
Formula Weight: 164.00
Odour: Irritating
Melting Point: 143-146°
Beilstein Reference: 126885
MDL No.: MFCD00006108
Vzorec:
C₄H₃Cl₂N₃ Bod varu: 262 °C (1013 hPa) Bod tání: 143…146 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00006108 CAS číslo: 5413-85-4 EINECS: 226-503-7 |