2,4,6-Triphenylaniline ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
B24871.03
B24871.06
B24871.14
B24871.03EA
2900
CZK
B24871.03
B24871.06
B24871.14
2,4,6-Triphenylaniline ≥98%
2,4,6-Triphenylaniline
Purity: 98%
CAS No.: 6864-20-6
Molecular Formula: C24H19N
Formula Weight: 321.43
Melting Point: 122-125°
MDL No.: MFCD00012371
Vzorec:
C₂₄H₁₉N Bod tání: 122…125 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00012371 CAS číslo: 6864-20-6 |