Methyl-2,4-dihydroxybenzoate ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
2,4-Dihydroxybenzoic acid methyl ester, Methyl 2,4-dihydroxybenzoate
B24757.14
B24757.22
B24757.14EA
1220
CZK
B24757.14
B24757.22
Methyl-2,4-dihydroxybenzoate ≥97%
Methyl-2,4-dihydroxybenzoate
Purity: 97%
CAS No.: 2150-47-2
Molecular Formula: C8H8O4
Formula Weight: 168.15
Melting Point: 116-119°
MDL No.: MFCD00002276
Vzorec:
C₈H₈O₄ Bod varu: 300 °C (1013 hPa) Bod tání: 116…119 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00002276 CAS číslo: 2150-47-2 EINECS: 218-428-3 |