Tetrabromophthalic anhydride ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
B24550.22
B24550.36
B24550.22EA
1430
CZK
B24550.22
B24550.36
Tetrabromophthalic anhydride ≥98%
Tetrabromophthalic anhydride
Purity: 98%
CAS No.: 632-79-1
Molecular Formula: C8Br4O3
Formula Weight: 463.70
Odour: Odourless
Melting Point: 274-280°
Beilstein Reference: 18908
MDL No.: MFCD00005919
Vzorec:
C₈Br₄O₃ Bod varu: 477 °C (1013 hPa) Bod tání: 274…280 °C Hustota: 2,87 Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00005919 CAS číslo: 632-79-1 EINECS: 211-185-4 |