Tisk…

2-Amino-2-ethyl-1,3-propanediol ≥97%

Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování

Synonyms: 2-Amino-2-ethylpropane-1,3-diol

B24509.22 B24509.36
B24509.22EA 1340 CZK
B24509.22 B24509.36
2-Amino-2-ethyl-1,3-propanediol ≥97%
2-Amino-2-ethyl-1,3-propanediol

Purity: 97% CAS No.: 115-70-8 Molecular Formula: C5H13NO2 Formula Weight: 119.16 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.4880 Boiling Point: 152-153°/10mm Merck Reference: 14,439 MDL No.: MFCD00004680

Vzorec: C₅H₁₃NO₂
Bod varu: 152…153 °C (10 mmHg)
Bod tání: 39 °C
Hustota: 1,099
Bod vzplanutí: >110 °C (230 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004680
CAS číslo: 115-70-8
EINECS: 204-101-2
Merck Index: 14,439

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR