1,4-Dimethylpiperazine ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
sym-Dimethylpiperazine
B24419.14
B24419.22
B24419.14EA
978
CZK
B24419.14
B24419.22
1,4-Dimethylpiperazine ≥98%
1,4-Dimethylpiperazine
Purity: 98%
CAS No.: 106-58-1
Molecular Formula: C6H14N2
Formula Weight: 114.19
Flash Point: 21°(69°F)
Refractive Index: 1.4470
Odour: Amine-like
pH: 10
Melting Point: -1°
Boiling Point: 131-132°
Beilstein Reference: 103022
UN No.: 2733
MDL No.: MFCD00006156
Vzorec:
C₆H₁₄N₂ Bod varu: 131…132 °C Bod tání: –1 °C Hustota: 0,844 Bod vzplanutí: 21 °C (69 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00006156 CAS číslo: 106-58-1 EINECS: 203-412-0 UN: 2733 ADR: 3,II |