(2-Methoxyphenyl)acetonitrile ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
B24400.0B
B24400.18
B24400.30
B24400.0BEA
15860
CZK
B24400.0B
B24400.18
B24400.30
(2-Methoxyphenyl)acetonitrile ≥98%
(2-Methoxyphenyl)acetonitrile
Purity: 98%
CAS No.: 7035-03-2
Molecular Formula: C9H9NO
Formula Weight: 147.18
Flash Point: 129°(264°F)
Melting Point: 66-70°
Boiling Point: 141-143°/15mm
Beilstein Reference: 2087748
UN No.: 3439
MDL No.: MFCD00001902
Vzorec:
C₉H₉NO Bod varu: 141…143 °C (15 mmHg) Bod tání: 66…70 °C Bod vzplanutí: 129 °C (264 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00001902 CAS číslo: 7035-03-2 EINECS: 230-314-5 UN: 3439 ADR: 6.1,III |