Methyl dichloroacetate ≥99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
B24399.22
B24399.36
B24399.22EA
776
CZK
B24399.22
B24399.36
Methyl dichloroacetate ≥99%
Methyl dichloroacetate
Purity: 99%
CAS No.: 116-54-1
Molecular Formula: C3H4Cl2O2
Formula Weight: 142.97
Flash Point: 70°(158°F)
Refractive Index: 1.4420
Odour: Pungent
Melting Point: -52°
Boiling Point: 142-144°
UN No.: 2299
MDL No.: MFCD00000843
Vzorec:
C₃H₄Cl₂O₂ Bod varu: 142…144 °C Bod tání: –52 °C Hustota: 1,380 Bod vzplanutí: 70 °C (158 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00000843 CAS číslo: 116-54-1 EINECS: 204-146-8 UN: 2299 ADR: 6.1,III |