2-Chloroethyl ethyl ether ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
B24308.14
B24308.22
B24308.14EA
2190
CZK
B24308.14
B24308.22
2-Chloroethyl ethyl ether ≥98%
2-Chloroethyl ethyl ether
Purity: 98+%
CAS No.: 628-34-2
Molecular Formula: CH3CH2OCH2CH2Cl
Formula Weight: 108.57
Flash Point: 6°(43°F)
Refractive Index: 1.4120
Melting Point: -60°
Boiling Point: 107-108°
UN No.: 3271
MDL No.: MFCD00000974
Vzorec:
C₄H₉ClO Bod varu: 107…108 °C Bod tání: –60 °C Hustota: 0,99 Bod vzplanutí: 6 °C (43 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00000974 CAS číslo: 628-34-2 EINECS: 211-037-9 UN: 3271 ADR: 3,II |