6-Methyluracil ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
B24191.0E
B24191.22
B24191.36
B24191.0EEA
11090
CZK
B24191.0E
B24191.22
B24191.36
6-Methyluracil ≥97%
6-Methyluracil
Purity: 97%
CAS No.: 626-48-2
Molecular Formula: C5H6N2O2
Formula Weight: 126.12
Melting Point: 317-320°
Beilstein Reference: 115647
Merck Reference: 14,6133
MDL No.: MFCD00006028
Vzorec:
C₅H₆N₂O₂ Bod varu: 358 °C (1013 hPa) Bod tání: 317…320 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00006028 CAS číslo: 626-48-2 EINECS: 210-949-4 Merck Index: 14,6133 |