Tisk…
4'-Bromo-4-chlorobutyrophenone ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: 1-(4-Bromophenyl)-4-chloro-1-butanone, 4-Bromo-γ-chlorobutyrophenone, 1-(4-Bromophenyl)-4-chlorobutan-1-one, 4-Bromo-ω-chlorobutyrophenone
B24146.14 B24146.22
B24146.14EA 1860 CZK
B24146.14 B24146.22
4'-Bromo-4-chlorobutyrophenone ≥98%
4'-Bromo-4-chlorobutyrophenone
Purity: 98% CAS No.: 4559-96-0 Molecular Formula: C10H10BrClO Formula Weight: 261.55 Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 35-38° MDL No.: MFCD00001006
Vzorec: C₁₀H₁₀BrClO
MW: 261.55
Bod varu: 135…139 °C (0.3 mmHg)
Bod tání: 35…38 °C
Hustota: 1.4808 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: >110 °C (230 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00001006
CAS číslo: 4559-96-0
EINECS: 224-930-3