1-Amino-3-methoxypropane 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
3-Methoxypropylamine
B24095.AK
B24095.AU
B24095.AKEA
1100
CZK
B24095.AK
B24095.AU
1-Amino-3-methoxypropane 99%
1-Amino-3-methoxypropane
Purity: 99%
CAS No.: 5332-73-0
Molecular Formula: CH3O(CH2)3NH2
Formula Weight: 89.14
Flash Point: 27°(81°F)
Refractive Index: 1.4175
Odour: Amine-like
Melting Point:
Vzorec:
C₄H₁₁NO Bod varu: 117…119 °C Bod tání: < –70 °C Hustota: 0,872 Bod vzplanutí: 27 °C (81 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00014831 CAS číslo: 5332-73-0 EINECS: 226-241-3 UN: 2734 ADR: 8,II |