Tisk…
1H,1H,2H,2H-Perfluoro-1-iodohexane ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
B24075.06 B24075.14
B24075.06EA 1800 CZK
B24075.06 B24075.14
1H,1H,2H,2H-Perfluoro-1-iodohexane ≥97%
1H,1H,2H,2H-Perfluoro-1-iodohexane
Purity: 97% CAS No.: 2043-55-2 Molecular Formula: CF3(CF2)3CH2CH2I Formula Weight: 373.99 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.3700 Odour: Pungent Melting Point: -25° Boiling Point: 138-140° Beilstein Reference: 1870862 MDL No.: MFCD00039409
Vzorec: C₆H₄F₉I
MW: 373.99
Bod varu: 138…140 °C
Bod tání: –25 °C
Hustota: 1.940
Bod vzplanutí: >110 °C (230 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00039409
CAS číslo: 2043-55-2
EINECS: 218-055-6