Ethyl hydrogen adipate ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
B24006.06
B24006.14
B24006.06EA
954
CZK
B24006.06
B24006.14
Ethyl hydrogen adipate ≥98%
Ethyl hydrogen adipate
Purity: 98%
CAS No.: 626-86-8
Molecular Formula: HO2C(CH2)4CO2CH2CH3
Formula Weight: 174.20
Flash Point:
Vzorec:
C₈H₁₄O₄ Bod varu: 179…181 °C (rozkl.) Bod tání: 28…29 °C Hustota: 0,980 Bod vzplanutí: >110 °C (230 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00004419 CAS číslo: 626-86-8 EINECS: 210-966-7 |