Tisk…
4-Chloro-N-methylaniline 95%
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
B23962.03 B23962.06
B23962.03EA 903 CZK
B23962.03 B23962.06
4-Chloro-N-methylaniline 95%
4-Chloro-N-methylaniline
Purity: 95% CAS No.: 932-96-7 Molecular Formula: C7H8ClN Formula Weight: 141.60 Flash Point: 100°(212°F) Refractive Index: 1.5840 Boiling Point: 238-240° Beilstein Reference: 2205846 UN No.: 2810 MDL No.: MFCD00000614
Vzorec: C₇H₈ClN
MW: 141,6 g/mol
Bod varu: 238…240 °C
Hustota: 1,169
Bod vzplanutí: >100 °C (212 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00000614
CAS číslo: 932-96-7
EINECS: 213-262-8
UN: 2810
ADR: 6.1,III