2,4-Bis(trifluoromethyl)benzyl bromide ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
B23910.03
B23910.06
B23910.03EA
1640
CZK
B23910.03
B23910.06
2,4-Bis(trifluoromethyl)benzyl bromide ≥97%
2,4-Bis(trifluoromethyl)benzyl bromide
Purity: 97%
CAS No.: 140690-56-8
Molecular Formula: C9H5BrF6
Formula Weight: 307.04
Flash Point: 92°(197°F)
Refractive Index: 1.4511
Boiling Point: 112°/0.2mm
Beilstein Reference: 7995492
UN No.: 3265
MDL No.: MFCD00010306
Vzorec:
C₉H₅BrF₆ Bod varu: 112 °C (0,2 mmHg) Hustota: 1,637 Bod vzplanutí: 92 °C (197 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00010306 CAS číslo: 140690-56-8 UN: 3265 ADR: 8,II |