2-Methylfuran ≥98% stabilizovaný
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Nebezpečí
|
Stabilization:
Stabilised with BHT (2,6-Di-Tert-Butyl-4-Methylphenol; Ionol) 150-400 ppm
B23692.AK
B23692.AU
B23692.AKEA
1480
CZK
B23692.AK
B23692.AU
2-Methylfuran ≥98% stabilizovaný
2-Methylfuran
Stabilized
Purity: 98+%
CAS No.: 534-22-5
Molecular Formula: C5H6O
Formula Weight: 82.10
Flash Point: -30°(-22°F)
Refractive Index: 1.4330
Melting Point: -89°
Boiling Point: 63-65°
Beilstein Reference: 103733
UN No.: 2301
MDL No.: MFCD00003248
Vzorec:
C₅H₆O MW: 82,1 g/mol Bod varu: 63…65 °C Bod tání: –89 °C Hustota: 0,910 Bod vzplanutí: –30 °C (–22 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00003248 CAS číslo: 534-22-5 EINECS: 208-594-5 UN: 2301 ADR: 3,II |