Tisk…
α,α,α-Trifluoro-o-xylene ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
B23453.03 B23453.06
B23453.03EA 1410 CZK
B23453.03 B23453.06
α,α,α-Trifluoro-o-xylene ≥97%
α,α,α-Trifluoro-o-xylene
Purity: 97% CAS No.: 13630-19-8 Molecular Formula: C8H7F3 Formula Weight: 160.14 Refractive Index: 1.4350 Boiling Point: 125-126° UN No.: 1993 MDL No.: MFCD00153204
Vzorec: C₈H₇F₃
Bod varu: 125…126 °C
Hustota: 1,174
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00153204
CAS číslo: 13630-19-8
UN: 1993
ADR: 3,III